Titanium(IV) iodide, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Titanium tetraiodide
Ampuled under argon
40663.09
40663.18
40663.09EA
291.61
EUR
40663.09
40663.18
Titanium(IV) iodide, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Titanium(IV) iodide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7720-83-4
Molecular Formula: TiI4
Formula Weight: 555.52
Physical Form: Lump, Ampouled under argon
Density: 4.30
Melting Point: 150°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00043077
Vzorec:
I₄Ti Mw: 555.5 Teplota varu: 360 Teplota tavenia: 150 Hustota: 4.30 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00043077 Číslo CAS: 7720-83-4 EINECS: 231-754-0 OSN: 3260 ADR: 8 II |