Tlačiť
Zirconium tetrafluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Zirconium (IV) fluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
311464-100G 311464-25G
SIAL311464-100GEA 350.89 EUR
SIAL311464-100G SIAL311464-25G
Zirconium tetrafluoride, Sigma-Aldrich®
Zirconium tetrafluoride
Vzorec: F₄Zr
Mw: 167.22
Hustota: 4.43 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011307
Číslo CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10308