Tlačiť
Titanium(IV) fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
333239-100G 333239-10G
SIAL333239-100GEA 371.32 EUR
SIAL333239-100G SIAL333239-10G
Titanium(IV) fluoride, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) fluoride
Vzorec: F₄Ti
Mw: 123.87
Teplota varu: 284
Teplota tavenia: 400
Hustota: 2.798 g/cm³ (20.5 °C)
Číslo MDL: MFCD00042545
Číslo CAS: 7783-63-3
EINECS: 232-017-6
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09619