Titanium(IV) fluoride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 7783-63-3
Molecular Formula: TiF4
Formula Weight: 123.89
Physical Form: Crystalline
Density: 2.798
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 284° subl.
Merck Reference: 14,9479
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00042545
Vzorec:
F₄Ti Teplota varu: 284 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 284 °C (subl.) Hustota: 2,798 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042545 Číslo CAS: 7783-63-3 EINECS: 232-017-6 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,9479 |