Tlačiť
Chlorid zirkoničitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Zirconium (IV) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
357405-100G 357405-10G
SIAL357405-100GEA 426.8 EUR
SIAL357405-100G SIAL357405-10G
Chlorid zirkoničitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid zirkoničitý
Vzorec: Cl₄Zr
Teplota varu: 3577 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 437 °C
Hustota: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011306
Číslo CAS: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
OSN: 2503
ADR: 8,III
Merck Index: 12,10307