Tlačiť
Chlorid titaničitý 99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Titanium tetrachloride
197231000 197232500 197230010
ACRO197231000EA 93.86 EUR
ACRO197231000 ACRO197232500 ACRO197230010
Chlorid titaničitý 99.9%
Chlorid titaničitý
Vzorec: Cl₄Ti
Mw: 189.69
Teplota varu: 136
Teplota tavenia: –24 °C
Hustota: 1.72 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011267
Číslo CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
OSN: 1838
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,09555
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm