Hafnium(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
Hafnium tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
590592-25G
590592-5G
SIAL590592-25GEA
994.38
EUR
SIAL590592-25G
SIAL590592-5G
Hafnium(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Hafnium(IV) chloride
Vzorec:
Cl₄Hf Teplota tavenia: 431,85 °C |
Číslo MDL:
MFCD00011034 Číslo CAS: 13499-05-3 EINECS: 236-826-5 OSN: 3260 ADR: 8,II |