Tlačiť
Hafnium(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hafnium tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
590592-25G 590592-5G
SIAL590592-25GEA 994.38 EUR
SIAL590592-25G SIAL590592-5G
Hafnium(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Hafnium(IV) chloride
Vzorec: Cl₄Hf
Teplota tavenia: 431,85 °C
Číslo MDL: MFCD00011034
Číslo CAS: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
OSN: 3260
ADR: 8,II