Tlačiť
Hafnium(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hafnium tetrachloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
258202-10G 258202-50G
SIAL258202-10GEA 50.54 EUR
SIAL258202-10G SIAL258202-50G
Hafnium(IV) chloride, Sigma-Aldrich®
Hafnium(IV) chloride
Vzorec: Cl₄Hf
Teplota tavenia: 431,85 °C
Číslo MDL: MFCD00011034
Číslo CAS: 13499-05-3
EINECS: 236-826-5
OSN: 3260
ADR: 8,II