Zirconium tetrabromide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
86139.09
86139.18
86139.09EA
143.2
EUR
86139.09
86139.18
Zirconium tetrabromide ≥99%
Zirconium tetrabromide
Purity: 99%
CAS No.: 13777-25-8
Molecular Formula: ZrBr4
Formula Weight: 410.86
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 4.201
Melting Point: 450°/15 atm
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049637
Vzorec:
Br₄Zr Teplota tavenia: 450 °C/15 atm Hustota: 4,201 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049637 Číslo CAS: 13777-25-8 EINECS: 237-417-4 OSN: 3260 ADR: 8,III |