Tlačiť
Titanium(IV) bromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Titanium tetrabromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
307793-100G 307793-25G
SIAL307793-100GEA 343.76 EUR
SIAL307793-100G SIAL307793-25G
Titanium(IV) bromide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) bromide
Vzorec: Br₄Ti
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 39 °C
Hustota: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011265
Číslo CAS: 7789-68-6
EINECS: 232-185-0
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09617