Diyttrium trisulphide ≥99.9%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Yttrium (III) sulphide, Yttrium sulphide
39565.03
39565.06
39565.14
39565.03EA
85.32
EUR
39565.03
39565.06
39565.14
Diyttrium trisulphide ≥99.9%
Diyttrium trisulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12039-19-9
Molecular Formula: Y2S3
Formula Weight: 273.93
Physical Form: Powder
Odour: Like rotten eggs
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00058806
Vzorec:
S₃Y₂ Mw: 274.01 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00058806 Číslo CAS: 12039-19-9 EINECS: 234-887-2 OSN: 3134 ADR: 4.3 II |