Tlačiť
Oxid yttritý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
205168-10G 205168-250G 205168-50G
SIAL205168-10GEA 57.28 EUR
SIAL205168-10G SIAL205168-250G SIAL205168-50G
Oxid yttritý, Sigma-Aldrich®
Oxid yttritý
Vzorec: Y₂O₃
Mw: 225.81
Teplota varu: 4300
Teplota tavenia: 2410
Hustota: 5.01 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011473
Číslo CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5