Oxid yttritý ≥99.995% (REO, rare earth oxide basis), nanopowder, REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form: 25-50nm APS Powder
Density: 5.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2410°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011473
Vzorec:
Y₂O₃ Teplota varu: 4300 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2410 °C Hustota: 5,01 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011473 Číslo CAS: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |