Oxid yttritý ≥99.9999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
42864.09
42864.18
42864.30
42864.09EA
222.71
EUR
42864.09
42864.18
42864.30
Oxid yttritý ≥99.9999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid yttritý
Purity: 99.9999%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form: Powder
Density: 5.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2410°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011473
Vzorec:
Y₂O₃ Mw: 225.81 Teplota varu: 4300 Teplota tavenia: 2410 Hustota: 5.01 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011473 Číslo CAS: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |