Tlačiť
Oxid yttritý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
11182.14 11182.22 11182.A1
11182.14EA 109.75 EUR
11182.14 11182.22 11182.A1
Oxid yttritý ≥99.999% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid yttritý
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-36-9 Molecular Formula: Y2O3 Formula Weight: 225.81 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 5.01 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2410° Merck Reference: 14,10107 MDL No.: MFCD00011473
Vzorec: Y₂O₃
Mw: 225.81
Teplota varu: 4300
Teplota tavenia: 2410
Hustota: 5.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011473
Číslo CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Merck Index: 14,10107