Tlačiť
Oxid yttritý 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
194480020 194480100 194480500
ACRO194480020EA 29.48 EUR
ACRO194480020 ACRO194480100 ACRO194480500
Oxid yttritý 99.999% (trace metals basis)
Oxid yttritý
Vzorec: Y₂O₃
Mw: 225.81
Teplota varu: 4300
Teplota tavenia: 2410 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011473
Číslo CAS: 1314-36-9
EINECS: 215-233-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay 99.999 % (Y2O3) On TREO base