Oxid skanditý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Scandium oxide, Scandium (III) oxide
11216.03
11216.06
11216.14
11216.03EA
109.91
EUR
11216.03
11216.06
11216.14
Oxid skanditý ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Oxid skanditý
Purity: 99.9%
CAS No.: 12060-08-1
Molecular Formula: Sc2O3
Formula Weight: 137.91
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.964
Odour: Odourless
Melting Point: 2485°
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011223
Vzorec:
O₃Sc₂ Teplota tavenia: 2485 °C Hustota: 3,86 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011223 Číslo CAS: 12060-08-1 EINECS: 235-042-0 Merck Index: 14,8392 |