Yttrium(III) fluoride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
83106.14
83106.22
83106.14EA
108.55
EUR
83106.14
83106.22
Yttrium(III) fluoride ≥98%
Yttrium(III) fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: F3Y
Formula Weight: 145.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 1387°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
Vzorec:
F₃Y Mw: 145.9 Teplota varu: 2227 Teplota tavenia: 1387 Hustota: 4.01 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049714 Číslo CAS: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 OSN: 3288 ADR: 6.1 III |