Yttrium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41424.09
41424.18
41424.30
41424.09EA
108.7
EUR
41424.09
41424.18
41424.30
Yttrium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (metals basis)
Yttrium(III) fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: YF3
Formula Weight: 145.90
Physical Form: 3-12mm Pieces
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
For vacuum deposition
Vzorec:
F₃Y Teplota varu: 2227 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1387 °C Hustota: 4,01 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049714 Číslo CAS: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 OSN: 3288 ADR: 6.1,III |