Tlačiť
Yttrium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
13650.14 13650.36
13650.14EA 108.55 EUR
13650.14 13650.36
Yttrium(III) fluoride, anhydrous ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Yttrium(III) fluoride
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: Lump/powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
Vzorec: F₃Y
Mw: 145.9
Teplota varu: 2227
Teplota tavenia: 1387
Hustota: 4.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049714
Číslo CAS: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
OSN: 3288
ADR: 6.1 III