Tlačiť
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
451363-10G 451363-50G
SIAL451363-10GEA 153.63 EUR
SIAL451363-10G SIAL451363-50G
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Yttrium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Y
Teplota varu: 1488 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 703 °C
Hustota: 2,52 g/cm³ (700 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011470
Číslo CAS: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0