Tlačiť
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
450103-25G 450103-5G
SIAL450103-25GEA 546.73 EUR
SIAL450103-25G SIAL450103-5G
Yttrium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Vzorec: Cl₃Y
Teplota varu: 1488 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 703 °C
Hustota: 2,52 g/cm³ (700 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011470
Číslo CAS: 10361-92-9
EINECS: 233-801-0