Tlačiť
Scandium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
451266-1G 451266-5G
SIAL451266-1GEA 334.07 EUR
SIAL451266-1G SIAL451266-5G
Scandium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Scandium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Sc
Mw: 151.31
Teplota tavenia: 940
Hustota: 1.67 g/cm³ (940 °C)
Číslo MDL: MFCD00011221
Číslo CAS: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1