Tlačiť
Scandium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
409359-1G 409359-5G
SIAL409359-1GEA 354.19 EUR
SIAL409359-1G SIAL409359-5G
Scandium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Scandium(III) chloride
Vzorec: Cl₃Sc
Teplota tavenia: 940 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (940 °C)
Číslo MDL: MFCD00011221
Číslo CAS: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1