Tlačiť
Yttrium(III) bromide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
35746.04 35746.09
35746.04EA 198.28 EUR
35746.04 35746.09
Yttrium(III) bromide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Yttrium(III) bromide
Purity: 99.9% CAS No.: 13469-98-2 Molecular Formula: YBr3 Formula Weight: 328.63 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049710
Vzorec: Br₃Y
Mw: 328.62
Teplota tavenia: 904 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049710
Číslo CAS: 13469-98-2
EINECS: 236-728-2