Yttrium(III) bromide, hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.99%
Molecular Formula: YBr3.xH2O
Formula Weight: 328.63(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Pozor: Hygroscopic. Store in cool, dry, conditions in well sealed container. Incompatible with water, moisture.
Vzorec:
YBr₃·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049710 Číslo CAS: 13469-98-2 (anhy) EINECS: 236-728-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Total Rare Earth Oxide impurities | 0.01% max. |