Síran rtuťnatý ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
83565.180EA
297.63
EUR
83565.180
83565.230
Síran rtuťnatý ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 98.0 % |
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
Residue after reduction | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 30 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |
Hg (I) (Mercury) | Max. 0.15 % |