Tlačiť
Síran rtuťnatý, extra pure, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
1.04481.0100EA 226.23 EUR
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
Síran rtuťnatý, extra pure, Supelco®
Vzorec: HgSO₄
Teplota tavenia: 850 °C
Hustota: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011047
Číslo CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
OSN: 1645
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05914
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition) ≤ 0.1 %
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials