Tlačiť
Cadmium(II) sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
481882-25G 481882-5G
SIAL481882-25GEA 338.15 EUR
SIAL481882-25G SIAL481882-5G
Cadmium(II) sulphate, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II) sulphate
Vzorec: CdO₄S
Teplota tavenia: 1000 °C
Hustota: 4,7 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010923
Číslo CAS: 10124-36-4
EINECS: 233-331-6
OSN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01665