Tlačiť
Zinc selenide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) selenide
A19947.09 A19947.18 A19947.30
A19947.09EA 37.69 EUR
A19947.09 A19947.18 A19947.30
Zinc selenide
Zinc selenide
CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Odour: Odourless Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 MDL No.: MFCD00011296
Vzorec: SeZn
Mw: 144.35
Teplota tavenia: >1100 °C
Hustota: 5.42
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011296
Číslo CAS: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
OSN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,10290