Tlačiť
Cadmium selenide ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cadmium (II) selenide
45456.18 45456.09
45456.18EA 737.03 EUR
45456.18 45456.09
Cadmium selenide ≥99.999% (metals basis)
Cadmium selenide
Purity: 99.999% CAS No.: 1306-24-7 Molecular Formula: CdSe Formula Weight: 191.36 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 5.81 Appearance: Brown-red to black Odour: Odourless Melting Point: 1350° Merck Reference: 14,1626 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010917
Vzorec: CdSe
Mw: 191.37
Teplota tavenia: >1350 °C
Hustota: 5.81
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010917
Číslo CAS: 1306-24-7
EINECS: 215-148-3
OSN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1626