Tlačiť
thiokyanatan rtuťnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Mercury dithiocyanate, Mercuric thiocyanate, Mercury (II) rhodanide
MQ100
83374-100G 83374-5G
SIAL83374-100GEA 553.17 EUR
SIAL83374-100G SIAL83374-5G
thiokyanatan rtuťnatý, Sigma-Aldrich®
thiokyanatan rtuťnatý
Vzorec: C₂HgN₂S₂
Mw: 316.76
Teplota tavenia: –38.9 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 120
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011039
Číslo CAS: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
OSN: 1646
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05917