Tlačiť
thiokyanatan rtuťnatý 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mercury dithiocyanate, Mercuric thiocyanate, Mercury (II) rhodanide
196890500 196892500
ACRO196890500EA 112.56 EUR
ACRO196890500 ACRO196892500
thiokyanatan rtuťnatý 99+%
thiokyanatan rtuťnatý
Vzorec: C₂HgN₂S₂
Mw: 316.76
Teplota tavenia: 165 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 120
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011039
Číslo CAS: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
OSN: 1646
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05917
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤20 ppm