Tlačiť
Sulfid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Zinc (II) sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
244627-100G 244627-25G
SIAL244627-100GEA 134.78 EUR
SIAL244627-100G SIAL244627-25G
Sulfid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Sulfid zinečnatý
Vzorec: SZn
Mw: 97.46
Teplota tavenia: 1064
Hustota: 4.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011301
Číslo CAS: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294