Sulfid zinečnatý ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Zinc (II) sulphide
A16296.0B
A16296.0I
A16296.30
A16296.0BEA
139.19
EUR
A16296.0B
A16296.0I
A16296.30
Sulfid zinečnatý ≥98%
Sulfid zinečnatý
Purity: 98%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
MDL No.: MFCD00011301
Vzorec:
SZn Mw: 97.46 Teplota tavenia: 1700 °C Hustota: 4.10 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011301 Číslo CAS: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Merck Index: 12,10294 |