Sulfid zinečnatý ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Zinc (II) sulphide
13239.18
13239.30
13239.A1
13239.18EA
152.83
EUR
13239.18
13239.30
13239.A1
Sulfid zinečnatý ≥99.99% (metals basis)
Sulfid zinečnatý
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Physical Form: 2-20mm Lump
Density: 4.10
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
Merck Reference: 14,10160
MDL No.: MFCD00011301
Vzorec:
SZn Mw: 97.46 Teplota tavenia: 1700 °C Hustota: 4.10 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011301 Číslo CAS: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Merck Index: 14,10160 |