Tlačiť
Sulfid zinečnatý 99.99% (trace metals basis) < 10 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Zinc (II) sulphide
223651000 223650250 223655000
ACRO223651000EA 150.82 EUR
ACRO223651000 ACRO223650250 ACRO223655000
Sulfid zinečnatý 99.99% (trace metals basis) < 10 µm
Sulfid zinečnatý
Vzorec: SZn
Mw: 97.46
Teplota tavenia: 1064
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011301
Číslo CAS: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 12,10294
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %