Sulfid kademnatý ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cadmium (II) sulphide
A14544.22
A14544.0E
A14544.36
A14544.22EA
39.62
EUR
A14544.22
A14544.0E
A14544.36
Sulfid kademnatý ≥98%
Sulfid kademnatý
Purity: 98%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Vzorec:
CdS Mw: 144.48 Teplota tavenia: 980 °C (subl.) Hustota: 4.82 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010922 Číslo CAS: 1306-23-6 EINECS: 215-147-8 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,01666 |