Sulfid kademnatý ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cadmium (II) sulphide
41511.14
41511.22
41511.14EA
537.55
EUR
41511.14
41511.22
Sulfid kademnatý ≥99.99% (metals basis)
Sulfid kademnatý
Purity: 99.99%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 4.82
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
Merck Reference: 14,1628
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Vacuum deposition
Vzorec:
CdS Mw: 144.48 Teplota tavenia: 980 °C (subl.) Hustota: 4.82 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010922 Číslo CAS: 1306-23-6 EINECS: 215-147-8 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,1628 |