Tlačiť
Mercury (II) oxide, red for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04466.0050 1.04466.0250
1.04466.0050EA 143.6 EUR
1.04466.0050 1.04466.0250
Mercury (II) oxide, red for analysis, Supelco®
Mercury (II) oxide
Vzorec: HgO
Teplota varu: 356,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: > 400 °C
Hustota: 11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011045
Číslo CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
OSN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid ≤ 0.03 %
Chloride (Cl) ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.0001 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate) ≤ 0.025 %