Mercury (II) oxide, červený 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16157.0B
A16157.18
A16157.30
A16157.0BEA
454.47
EUR
A16157.0B
A16157.18
A16157.30
Mercury (II) oxide, červený 99%
Purity: 99%
CAS No.: 21908-53-2
Molecular Formula: HgO
Formula Weight: 216.59
Odour: Odourless
Melting Point: ca 500° dec.
UN No.: 1641
MDL No.: MFCD00011045
Vzorec:
HgO Teplota varu: 356,6 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 500 °C (rozkl.) Hustota: 11,14 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011045 Číslo CAS: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 OSN: 1641 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5882 |