Tlačiť
Mercury (II) oxide, red 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
199991000 199995000
ACRO199991000EA 87.44 EUR
ACRO199991000 ACRO199995000
Mercury (II) oxide, red 99%
Mercury (II) oxide
Vzorec: HgO
Teplota varu: 356,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 500 °C (rozkl.)
Hustota: 11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011045
Číslo CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
OSN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to orange-red Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Residue after reduction ≤0.1 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %