Tlačiť
Mercury (II) oxide, žlutý ≥99.0% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
221082-500G 221082-5G
221082-500GEA 380.26 EUR
221082-500G 221082-5G
Mercury (II) oxide, žlutý ≥99.0% ACS, Fluka™
Mercury (II) oxide
Vzorec: HgO
Teplota tavenia: 400 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011045
Číslo CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
OSN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) Max. 0.05 %
Insoluble in HCl Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.025 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Total N Max. 0.005 %