Tlačiť
Mercury (II) oxide, yellow ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
316791000 316795000
ACRO316791000EA 94.26 EUR
ACRO316791000 ACRO316795000
Mercury (II) oxide, yellow ACS
Mercury (II) oxide
Vzorec: HgO
Teplota tavenia: 500 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011045
Číslo CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
OSN: 1641
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05908
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to light orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤250 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %