Oxid kademnatý ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cadmium (II) oxide
12219.36
12219.A3
12219.36EA
154.22
EUR
12219.36
12219.A3
Oxid kademnatý ≥99.95% (metals basis)
Oxid kademnatý
Purity: 99.95%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Vzorec:
CdO Mw: 128.41 Teplota varu: 1559 Teplota tavenia: 1430 °C Hustota: 8.15 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010921 Číslo CAS: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 OSN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1623 |