Tlačiť
Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
96483-100G 96483-500G
SIAL96483-100GEA 129.16 EUR
SIAL96483-100G SIAL96483-500G
Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
Teplota varu: 620 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 446 °C
Hustota: 4,74 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011299
Číslo CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269