Tlačiť
Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Zinc (II) iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
466360-25G 466360-5G
SIAL466360-25GEA 703.97 EUR
SIAL466360-25G SIAL466360-5G
Jodid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
Mw: 319.2
Teplota varu: 620
Teplota tavenia: 446
Hustota: 4.74 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011299
Číslo CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10269