Jodid zinečnatý, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Ampuled under argon
Purity: 99.995%
CAS No.: 10139-47-6
Molecular Formula: ZnI2
Formula Weight: 319.18
Physical Form: Granular, Ampouled under argon
Density: 4.74
Melting Point: 446°
Boiling Point: 625° dec.
Merck Reference: 14,10140
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011299
Vzorec:
I₂Zn Teplota varu: 625 °C (rozkl.) Teplota tavenia: 446 °C Hustota: 4,74 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011299 Číslo CAS: 10139-47-6 EINECS: 233-396-0 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10140 |