Tlačiť
Jodid zinečnatý 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212760050 212760250
ACRO212760050EA 85.44 EUR
ACRO212760050 ACRO212760250
Jodid zinečnatý 99.999% (trace metals basis), extra pure
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
Teplota varu: 620 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 446 °C
Hustota: 4,74 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011299
Číslo CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %