Tlačiť
Jodid zinečnatý 98+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) iodide
208060500 208062500 208060010
ACRO208060500EA 85.84 EUR
ACRO208060500 ACRO208062500 ACRO208060010
Jodid zinečnatý 98+%, pure
Jodid zinečnatý
Vzorec: I₂Zn
Teplota varu: 620 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 446 °C
Hustota: 4,74 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011299
Číslo CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Hygroscopic crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %